Merck
289493
Sigma-Aldrich
N-(2-氯苄氧羰酰氧基)丁二酰亚胺
98%
别名:
2-氯苄基-N-琥珀酰亚胺基碳酸酯, Z(2-Cl)-OSu
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H10ClNO5
CAS号:
分子量:
283.66
Beilstein:
3623238
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
mp
102-105 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1ccccc1COC(=O)ON2C(=O)CCC2=O