About This Item
线性分子式:
Lu2O3
CAS号:
分子量:
397.93
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352303
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
推荐产品
质量水平
方案
99.9% trace metals basis
表单
powder
反应适用性
reagent type: catalyst
core: lutetium
密度
9.42 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
O=[Lu]O[Lu]=O
InChI
1S/2Lu.3O
InChI key
MPARYNQUYZOBJM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特点和优势
在氯酸钾存在下通过高温高压条件由 Lu2O3 和 PdO 形成新型 AB2O4 相 LuPd2O4,这种物质在超导材料中具有潜在应用,对地球化学也具有重要意义。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Chen, B-H.; Walker, D.
Chemistry of Materials, 9, 1700-1700 (1997)
商品
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.