Merck
288853
Sigma-Aldrich
4-乙氧基苯甲酰胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5OC6H4CONH2
CAS号:
分子量:
165.19
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
mp
208-210 °C (lit.)
官能团
amide
SMILES字符串
CCOc1ccc(cc1)C(N)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H2,10,11)
InChI key
AZEIRPAUJXANCS-UHFFFAOYSA-N
应用
4-Ethoxybenzamide may be used in chemical synthesis studies.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)