Merck
288330
Sigma-Aldrich
3,6-二氢-4,6,6-三甲基-2H-吡喃-2-酮
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H12O2
CAS号:
分子量:
140.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
96%
折射率
n20/D 1.463 (lit.)
沸点
92-93 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC1=CC(C)(C)OC(=O)C1
InChI
1S/C8H12O2/c1-6-4-7(9)10-8(2,3)5-6/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
NHUXODGJQOPQHG-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
210.2 °F - closed cup
闪点(°C)
99.00 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)