化驗
≥97.0%
形狀
solid
mp
97-98 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
OC(=O)C1CCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C13H24O2/c14-13(15)12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-12/h12H,1-11H2,(H,14,15)
InChI 密鑰
JWIPDQOXAJMVHL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Cyclododecanecarboxylic acid may be used in chemical synthesis studies.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3