Merck
285064
Sigma-Aldrich
5-氨基酮戊酸甲酯 盐酸盐
95%
别名:
5-氨基-4-氧代戊酸甲酯, 5-氨基乙酰丙酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H11NO3 · HCl
CAS号:
分子量:
181.62
EC 号:
MDL编号:
方案
95%
SMILES字符串
Cl.COC(=O)CCC(=O)CN
InChI
1S/C6H11NO3.ClH/c1-10-6(9)3-2-5(8)4-7;/h2-4,7H2,1H3;1H
InChI key
UJYSYPVQHFNBML-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)