Merck
284866
Sigma-Aldrich
2-硝基-5-氰硫基苯甲酸
98%
别名:
2-硝基-5-硫氰基苯甲酸, NTCB
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O2NC6H3(SCN)CO2H
CAS号:
分子量:
224.19
Beilstein:
2124001
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
98%
mp
156-157 °C (lit.)
SMILES字符串
OC(=O)c1cc(SC#N)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H4N2O4S/c9-4-15-5-1-2-7(10(13)14)6(3-5)8(11)12/h1-3H,(H,11,12)
InChI key
NQUNIMFHIWQQGJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)