Merck
284084
Sigma-Aldrich
γ-羧基-L-谷氨酸
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H9NO6
CAS号:
分子量:
191.14
Beilstein:
2417114
MDL號碼:
化驗
98%
SMILES 字串
N[C@@H](CC(C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)