Merck
283681
Sigma-Aldrich
二异丙氧基甲基硼烷
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)2CHO]2BCH3
CAS号:
分子量:
144.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
反應適用性
reagent type: reductant
折射率
n20/D 1.376 (lit.)
bp
105-107 °C/751 mmHg (lit.)
密度
0.781 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CB(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C7H17BO2/c1-6(2)9-8(5)10-7(3)4/h6-7H,1-5H3
InChI 密鑰
BHOFOFKBMGVFSG-UHFFFAOYSA-N
應用
具有潜在价值的衍生化试剂,可用于双官能团化合物的 GC 和 GC-MS 分析。
Reactant for:
  • Preparation of alkylborate compounds containing imidazolyl functional groups
  • Nickel complexes of monoanionic tripodal ligands (carboxylate shift from nickel to boron)
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
44.6 °F - closed cup
閃點(°C)
7 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)