Merck
28319
Sigma-Aldrich
反-2-(Fmoc-氨基)-环己烷羧酸
≥98.0%
别名:
Fmoc-1,2-trans-ACHC-OH
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H23NO4
分子量:
365.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
product name
反-2-(Fmoc-氨基)-环己烷羧酸, ≥98.0%
化驗
≥98.0%
形狀
solid
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C(O)[C@H]1[C@H](NC(OCC2C3=C(C=CC=C3)C4=C2C=CC=C4)=O)CCCC1
InChI
1S/C22H23NO4/c24-21(25)18-11-5-6-12-20(18)23-22(26)27-13-19-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)19/h1-4,7-10,18-20H,5-6,11-13H2,(H,23,26)(H,24,25)/t18-,20-/m1/s1
InChI 密鑰
NZMNDTGOODAUNI-UYAOXDASSA-N
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)