Merck
282529
Sigma-Aldrich
4-氯-L-苯基丙氨酸
98%
别名:
L-PCPA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H4CH2CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
199.63
Beilstein:
2416150
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
98%
旋光性
[α]20/D -25°, c = 0.5% in H2O
mp
263 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
N[C@@H](Cc1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10ClNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
InChI key
NIGWMJHCCYYCSF-QMMMGPOBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
色氨酸羟化酶抑制剂。
替代产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)