Merck
282456
Sigma-Aldrich
2-溴丙酸-1-13C
99 atom % 13C
别名:
2-Bromopropanoic-1-13C acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(Br)13CO2H
分子量:
153.97
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
折射率
n20/D 1.4749 (lit.)
沸点
203 °C (lit.)
密度
1.7 g/mL at 25 °C (lit.)
质量偏移
M+1
SMILES字符串
CC(Br)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/i3+1
InChI key
MONMFXREYOKQTI-LBPDFUHNSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
212.0 °F - closed cup
闪点(°C)
100 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)