Merck
281921
Sigma-Aldrich
烯丙基丙基醚
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2OCH2CH=CH2
CAS号:
分子量:
100.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
化驗
95%
折射率
n20/D 1.399 (lit.)
bp
90-92 °C (lit.)
密度
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCOCC=C
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
23.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-5 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)