Merck
281093
Sigma-Aldrich
N-苯甲酰基-L-苏氨酸
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(OH)CH(NHCOC6H5)CO2H
CAS号:
分子量:
223.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
99%
光學活性
[α]21/D +25.6°, c = 1.5 in H2O
mp
145-147 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c1-7(13)9(11(15)16)12-10(14)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9,13H,1H3,(H,12,14)(H,15,16)/t7-,9+/m1/s1
InChI 密鑰
IOQIWWTVXOPYQR-APPZFPTMSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)