Merck
280313
Sigma-Aldrich
N,N-双(对甲苯磺酰甲基)乙胺
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3C6H4SO2CH2)2NC2H5
CAS号:
分子量:
381.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
96%
mp
110-115 °C (lit.)
SMILES 字串
CCN(CS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1)CS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2