Merck
279870
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-2-苯基丁酸
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH(C6H5)CO2H
CAS号:
分子量:
164.20
Beilstein:
2045208
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
光學活性
[α]20/D −93°, c = 0.9 in toluene
bp
102-104 °C/0.4 mmHg (lit.)
密度
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12)/t9-/m1/s1
InChI 密鑰
OFJWFSNDPCAWDK-SECBINFHSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup