Merck
278432
Sigma-Aldrich
4-[2-(二甲氨基)乙基]吗啉
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H18N2O
CAS号:
分子量:
158.24
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
蒸汽压
3 mmHg ( 20 °C)
方案
99%
折射率
n20/D 1.4582 (lit.)
沸点
93-94 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CN(C)CCN1CCOCC1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)