Merck
278238
Sigma-Aldrich
4-溴-3-甲基-1H-吡唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H5BrN2
CAS号:
分子量:
161.00
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
77-79 °C (lit.)
溶解性
methanol: soluble 0.25 g/5mL, clear, colorless to yellow
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
官能团
bromo
SMILES字符串
Cc1n[nH]cc1Br
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-3-4(5)2-6-7-3/h2H,1H3,(H,6,7)
InChI key
IXQPRETWBGVNPJ-UHFFFAOYSA-N
应用
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole may be used in chemical synthesis.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)