Merck
278009
Sigma-Aldrich
二叔丁基二氯化锡
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)3C]2SnCl2
CAS号:
分子量:
303.84
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
bp
66 °C/3 mmHg (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)[Sn](Cl)(Cl)C(C)(C)C
InChI
1S/2C4H9.2ClH.Sn/c2*1-4(2)3;;;/h2*1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
PEGCFRJASNUIPX-UHFFFAOYSA-L
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Organometallics, 8, 2871-2871 (1989)