About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3B[OCH(CH3)2]2
CAS号:
分子量:
186.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.395 (lit.)
沸点
145-147 °C/746 mmHg (lit.)
密度
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCB(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C10H23BO2/c1-6-7-8-11(12-9(2)3)13-10(4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3
InChI key
QNRNUKUCUSOJKW-UHFFFAOYSA-N
应用
具有潜在价值的衍生化试剂,可用于双官能团化合物的 GC 和 GC-MS 分析。
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
84.2 °F - closed cup
闪点(°C)
29 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Aldrichimica Acta, 18, 80-80 (1985)