Merck
277479
Sigma-Aldrich
二苯丁酮
98%
别名:
1,2-二苯基-1-丁酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H16O
CAS号:
分子量:
224.30
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
98%
SMILES字符串
CCC(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)