Merck
277401
Sigma-Aldrich
丙酸1-苯乙酯
98%
别名:
丙酸苏合香酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5CO2CH(CH3)C6H5
CAS号:
分子量:
178.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
化驗
98%
折射率
n20/D 1.49 (lit.)
bp
91-92 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC(=O)OC(C)c1ccccc1