Merck
277118
Sigma-Aldrich
3-溴-1-氯-5,5-二甲基海因
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H6BrClN2O2
CAS号:
分子量:
241.47
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
97%
mp
160-164 °C (lit.)
SMILES字符串
CC1(C)N(Cl)C(=O)N(Br)C1=O
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)