Merck
277010
Sigma-Aldrich
三苯基甲磺酰胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)3CSNH2
CAS号:
分子量:
291.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
128-130 °C (lit.)
SMILES 字串
NSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17NS/c20-21-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H,20H2
InChI 密鑰
PIDYQAYNSQSDQY-UHFFFAOYSA-N
應用
羰基化合物的温和、还原性胺化反应试剂。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3