Merck
277002
Sigma-Aldrich
甲基 7-DOXYL-硬脂酸盐自由基
别名:
2-(6-甲氧基-6-氧己基)-4,4-二甲基-2-十一烷基-3-噁唑烷基氧基自由基
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H45NO4
分子量:
399.61
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCC1(CCCCCC(=O)OC)OCC(C)(C)N1[O]
特點和優勢
自旋标记物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)