化驗
99%
光學活性
[α]20/D +102°, c = 1 in THF
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
218-220 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
OC(=O)[C@@H](NC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11N3O7/c19-14(16-13(15(20)21)9-4-2-1-3-5-9)10-6-11(17(22)23)8-12(7-10)18(24)25/h1-8,13H,(H,16,19)(H,20,21)/t13-/m0/s1
InChI 密鑰
MIVUDAUOXJDARR-ZDUSSCGKSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3