Merck
274097
Sigma-Aldrich
4-氯-2-硝基苯酚
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H3(NO2)OH
CAS号:
分子量:
173.55
Beilstein:
2048031
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
化驗
98%
mp
85-87 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1ccc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4ClNO3/c7-4-1-2-6(9)5(3-4)8(10)11/h1-3,9H
InChI 密鑰
NWSIFTLPLKCTSX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)