Merck
274038
Sigma-Aldrich
2′-Chloro-5′-methylbenzanilide
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CONHC6H3(Cl)CH3
CAS号:
分子量:
245.70
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
121-123 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(Cl)c(NC(=O)c2ccccc2)c1
InChI
1S/C14H12ClNO/c1-10-7-8-12(15)13(9-10)16-14(17)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3,(H,16,17)
InChI 密鑰
GMBRRDISFVFICJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)