Merck
272876
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-(methylthio)benzoic acid
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H10O3S
CAS号:
分子量:
198.24
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
mp
111-114 °C (lit.)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)