Merck
271284
Supelco
DEAE–交联葡聚糖® A-50
40-120 μm
别名:
2-(二乙胺基)乙基交联葡聚糖®, 交联葡聚糖® DEAE A-50
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
粒徑
40-120 μm
法律資訊
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
取代透過