Merck
269328
Sigma-Aldrich
9,10-双(4-甲氧基苯基)-2-氯蒽
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H21ClO2
分子量:
424.92
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
95%
mp
240-242 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)-c2c3ccccc3c(-c4ccc(OC)cc4)c5cc(Cl)ccc25
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)