Merck
268852
Sigma-Aldrich
双(三环己基锡(IV))硫化物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(C6H11)3Sn]2S
CAS号:
分子量:
768.39
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
mp
130-132 °C (lit.)
SMILES字符串
C1CCC(CC1)[Sn](S[Sn](C2CCCCC2)(C3CCCCC3)C4CCCCC4)(C5CCCCC5)C6CCCCC6
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)