Merck
268194
Sigma-Aldrich
3-癸酮
98%
别名:
乙基庚酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)6COC2H5
CAS号:
分子量:
156.27
Beilstein:
1748021
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
折射率
n20/D 1.4240 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
mp
−4-−3 °C (lit.)
密度
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C10H20O/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)4-2/h3-9H2,1-2H3
InChI 密鑰
XJLDYKIEURAVBW-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
143.6 °F - closed cup
閃點(°C)
62 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)