Merck
268178
Sigma-Aldrich
反式-2-壬烯
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)5CH=CHCH3
CAS号:
分子量:
126.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
折射率
n20/D 1.42 (lit.)
bp
144-145 °C (lit.)
密度
0.734 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCC\C=C\C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)