Merck
265306
Sigma-Aldrich
2,3-二氟苯胺
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
F2C6H3NH2
CAS号:
分子量:
129.11
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.514 (lit.)
密度
1.274 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
fluoro
SMILES字符串
Nc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C6H5F2N/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3H,9H2
InChI key
YCCQGFYAVUTQFK-UHFFFAOYSA-N
应用
2,3-Difluoroaniline was used in the synthesis of ethyl 2-arylamino-4-trifluoromethylpyrimidine-5-carboxylate.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
159.8 °F - closed cup
闪点(°C)
71 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Solution-phase parallel synthesis using ion-exchange resins.
Tetrahedron, 54(16), 4141-4150 (1998)