Merck
264717
Sigma-Aldrich
1-糠基吡咯
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9NO
CAS号:
分子量:
147.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
蒸汽密度
>1 (vs air)
化驗
99%
折射率
n20/D 1.531 (lit.)
bp
76-78 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C(c1ccco1)n2cccc2
InChI
1S/C9H9NO/c1-2-6-10(5-1)8-9-4-3-7-11-9/h1-7H,8H2
InChI 密鑰
BTBFUBUCCJKJOZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
199.4 °F - closed cup
閃點(°C)
93 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)