Merck
264520
Sigma-Aldrich
3,4-二氟苯乙腈
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
F2C6H3CH2CN
CAS号:
分子量:
153.13
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.4844 (lit.)
密度
1.244 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1ccc(CC#N)cc1F
InChI
1S/C8H5F2N/c9-7-2-1-6(3-4-11)5-8(7)10/h1-2,5H,3H2
InChI 密鑰
GNPYERUNJMDEFQ-UHFFFAOYSA-N
應用
3,4-Difluorophenylacetonitrile may be used in chemical synthesis.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup