化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.4834 (lit.)
密度
1.233 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1ccc(F)c(CC#N)c1
InChI
1S/C8H5F2N/c9-7-1-2-8(10)6(5-7)3-4-11/h1-2,5H,3H2
InChI 密鑰
UIMMFRUOZOWROM-UHFFFAOYSA-N
應用
2,5-Difluorophenylacetonitrile may be used in chemical synthesis.
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
217.4 °F - closed cup
閃點(°C)
103 °C - closed cup