Merck
261637
Sigma-Aldrich
1-萘基磷酸酯 钙盐 三水合物
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[C10H7OP(O)(OH)O]2Ca · 3H2O
CAS号:
分子量:
540.41
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
powder
mp
192-193 °C (lit.)
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O.O.O.[Ca++].OP([O-])(=O)Oc1cccc2ccccc12.OP([O-])(=O)Oc3cccc4ccccc34
InChI
1S/2C10H9O4P.Ca.3H2O/c2*11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;;;;/h2*1-7H,(H2,11,12,13);;3*1H2/q;;+2;;;/p-2
InChI key
ISLPOEWLFYKMBM-UHFFFAOYSA-L
应用
1-Naphthyl phosphate calcium salt trihydrate may be used in chemical synthesis.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)