About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H17NOSi
CAS号:
分子量:
159.30
Beilstein:
1071480
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.441 (lit.)
沸点
160 °C (lit.)
密度
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
ether
SMILES字符串
C[Si](C)(C)N1CCOCC1
InChI
1S/C7H17NOSi/c1-10(2,3)8-4-6-9-7-5-8/h4-7H2,1-3H3
InChI key
JJOWIQMPCCUIGA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
合成脱氧核苷的试剂。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
84.2 °F - closed cup
闪点(°C)
29 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter