Merck
261467
Sigma-Aldrich
4-磺基-1,8-萘酐 钾盐
technical grade, 90%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H5KO6S
CAS号:
分子量:
316.33
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
等级
technical grade
方案
90%
表单
solid
SMILES字符串
[K+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2C(=O)OC(=O)c3cccc1c23
InChI
1S/C12H6O6S.K/c13-11-7-3-1-2-6-9(19(15,16)17)5-4-8(10(6)7)12(14)18-11;/h1-5H,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
InChI key
WOHXJVJXAWXEQP-UHFFFAOYSA-M
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)