Merck
261459
Sigma-Aldrich
香兰酸己酯
98%
别名:
4-羟基-3-甲氧基苯甲酸己酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H20O4
CAS号:
分子量:
252.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
折射率
n20/D 1.522 (lit.)
密度
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCOC(=O)c1ccc(O)c(OC)c1
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)