Merck
259578
Sigma-Aldrich
三(三苯基膦)溴化铑(I)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(C6H5)3P]3RhBr
CAS号:
分子量:
972.69
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
SMILES 字串
Br[Rh].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
包裝
玻璃瓶包装
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)