About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H26N4
CAS号:
分子量:
214.35
Beilstein:
1210187
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
推荐产品
方案
97%
表单
solid
mp
96-102 °C (lit.)
SMILES字符串
C1CNCCCNCCNCCCNC1
InChI
1S/C11H26N4/c1-4-12-6-2-8-14-10-11-15-9-3-7-13-5-1/h12-15H,1-11H2
InChI key
KUFDRRWNPNXBRF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
氮杂冠醚类似物。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3