Merck
258474
Sigma-Aldrich
N4-苯甲酰基-2′-脱氧胞苷
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H17N3O5
CAS号:
分子量:
331.32
Beilstein:
626967
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
215-220 °C (dec.)
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=CC(NC(=O)c3ccccc3)=NC2=O
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)