mp
225-228 °C (lit.)
SMILES字符串
COC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(CCC(=O)OC)c5C)c(C)c4C=C)c(C)c3C=C
InChI
1S/C36H38N4O4/c1-9-23-19(3)27-15-28-21(5)25(11-13-35(41)43-7)33(39-28)18-34-26(12-14-36(42)44-8)22(6)30(40-34)17-32-24(10-2)20(4)29(38-32)16-31(23)37-27/h9-10,15-18,38-39H,1-2,11-14H2,3-8H3/b27-15-,28-15-,29-16-,30-17-,31-16-,32-17-,33-18-,34-18-
InChI key
XNCGCBXDDMJCKW-MFBGAUBSSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
原卟啉IX二甲基酯已被证明是人鼻咽癌的一种有效光敏剂。