Merck
258172
Sigma-Aldrich
2,3-二溴丙腈
technical grade, 90%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrCH2CH(Br)CN
CAS号:
分子量:
212.87
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
等级
technical grade
方案
90%
杂质
5% 3-bromopropionitrile
折射率
n20/D 1.545 (lit.)
沸点
173 °C (lit.)
密度
2.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
BrCC(Br)C#N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)