Merck
257184
Sigma-Aldrich
三乙基铝 溶液
25 wt. % in toluene
别名:
三乙铝
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Al(C2H5)3
CAS号:
分子量:
114.16
Beilstein:
3587229
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
浓度
25 wt. % in toluene
密度
0.848 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
CC[Al](CC)CC
InChI
1S/3C2H5.Al/c3*1-2;/h3*1H2,2H3;
InChI key
VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推荐产品
建议使用弯通式隔垫入口接头 Z11,820-6 或直通式隔垫入口接头 Z11,814-1(6mm 内径入口)或直通式隔垫入口接头 Z11,819-2(13mm 内径入口)。
隔板入口接头
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
靶器官
Central nervous system
补充剂危害
储存分类代码
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-0.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-18 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)