Merck
255882
Sigma-Aldrich
酸性蓝29
Dye content 40 %
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H14N6Na2O9S2
CAS号:
分子量:
616.49
颜色索引号:
20460
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
组成
Dye content, 40%
λmax
602 nm
SMILES字符串
[Na+].[Na+].Nc1c(\N=N\c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)c(cc3cc(c(\N=N\c4ccccc4)c(O)c13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N6O9S2.2Na/c23-19-18-12(10-17(39(35,36)37)21(22(18)29)27-24-13-5-2-1-3-6-13)9-16(38(32,33)34)20(19)26-25-14-7-4-8-15(11-14)28(30)31;;/h1-11,29H,23H2,(H,32,33,34)(H,35,36,37);;/q;2*+1/p-2/b26-25+,27-24+;;
InChI key
QCWPZYSLMIXIHM-DROYEMJCSA-L
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)