Merck
255726
Sigma-Aldrich
氧化铁(III)
99.998%
别名:
三氧化二铁
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Fe2O3
CAS号:
分子量:
159.69
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
化驗
99.998%
SMILES 字串
O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/2Fe.3O
InChI 密鑰
JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)